EZGLU
Multi Species Glucagon ELISA Kit
detects and quantifies Glucagon in 20 μL serum or plasma
Sinonimo/i:
Glucagon assay
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Glucagon ELISA Kit, Chemiluminescent,
Reattività contro le specie
porcine, human, mouse, rat
Livello qualitativo
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
applicazioni
research use
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <5%
sensitivity: .003 ng/mL
standard curve range: 0.02 -2 ng/mL
accuracy: 101%
Metodo di rivelazione
chemiluminescent (425nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Oxyntomodulin (Human, Mouse and Rat) <5%
Glucagon (1-18) 0%
Glucagon 19-29 (mini Glucagon) 0%
Used to detect/quantify: Glucagon
Applicazioni
Research Category: Metabolism
Research Sub-Category: Obesity, Metabolic Disorders
Confezionamento
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1