G8134
Gallamine triethiodide
≥98% (TLC), powder, muscarinic receptor antagonist
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
ethanol: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[I-].[I-].[I-].CC[N+](CC)(CC)CCOc1cccc(OCC[N+](CC)(CC)CC)c1OCC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C30H60N3O3.3HI/c1-10-31(11-2,12-3)22-25-34-28-20-19-21-29(35-26-23-32(13-4,14-5)15-6)30(28)36-27-24-33(16-7,17-8)18-9;;;/h19-21H,10-18,22-27H2,1-9H3;3*1H/q+3;;;/p-3
REEUVFCVXKWOFE-UHFFFAOYSA-K
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Applicazioni
- as a relaxant for measuring spinal trigeminal nucleus recordings from single neurons.
- as an antagonist in neuroblastoma cells as M2 receptor
- to reduce eye movement during retinal surgery in rat
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?