A0257
Atropine sulfate salt monohydrate
≥97% (TLC), crystalline, cholinergic receptor antagonist
Sinonimo/i:
α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropine tropate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Atropine sulfate salt monohydrate, ≥97% (TLC), crystalline
Saggio
≥97% (TLC)
Stato
crystalline
Colore
white
Punto di fusione
189-192 °C (A) (lit.)
Solubilità
H2O: 2.5 g/mL (stable for several days at 4 °C.)
ethanol: 200 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
glycerol: 400 mg/mL (stable for several days at 4 °C.)
Stringa SMILE
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Descrizione generale
Applicazioni
- to assay specific binding of high-affinity 3-quinuclidinyl benzilate-3H ([3H]QNB) to the muscarinic acetylcholine receptor (mAChR)
- to block the recovery phase of the aldicarb (Ald) response
- as an analyte for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
- as a mAChR antagonist to block acetylcholine receptor
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?