G7277
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 5 nm (colloidal gold)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
gold conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
aqueous glycerol suspension
Disponibilità
not available in Canada (at this time; for questions or status updates, please email us at antibody.canada@sial.com)
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
Dimensione particelle
5 nm (colloidal gold)
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogold labeling is a technique whereing antibodies, especially secondary antibodies, are labeled with colloidal gold. These gold conjugated antibodies generate electron dense particles that are visable using electron microscopy.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3