G4750
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Glucono delta-lactone, δ-Gluconolactone, 1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid δ-lactone, D-(+)-Dextronic acid δ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
powder
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?