Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
G0380
Sigma-Aldrich
α-D-Galactose 1-phosphate dipotassium salt pentahydrate
Type II, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-D-Galactopyranosyl 1-phosphate dipotassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11K2O9P · 5H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.39
Beilstein:
3922740
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
bovine milk
Tipo
Type II
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.5 mol % glucose 1-phosphate.
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Cationi in tracce
K: 20.4-26.1% (anhydrous)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2K.5H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;;;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2/t2-,3+,4+,5-,6-;;;;;;;/m1......./s1
ZYBRMLNCQMITLC-JFYWUTKTSA-L
Applicazioni
α-D-Galactose 1-phosphate may be used in Leloir pathway of galactose metabolism research to study the process of UDP-Galactose (UDP-Gal) formation via UDP-glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridylyltransferase(s) (EC 2.7.7.12). It may be used to identify and characterize and study the functions of galactose-1-phosphate uridylyltransferase(s).
Azioni biochim/fisiol
Metabolite intermediate in the interconversion of glucose and galactose. Also involved in galactose metabolism and nucleotide sugar metabolism
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)