EPK0641-1900
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 53 mm/ 2 in boxes, (4 x 4) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum
Caratteristiche
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® K0641-1900 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
560 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)