Documenti fondamentali
715123
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-hydroxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
6-Chlorosalicylaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
51-55 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)