261815
3,5-Dichlorosalicylaldehyde
99%
Sinonimo/i:
2,4-Dichloro-6-formylphenol, 2-Hydroxy-3,5-dichlorobenzaldehyde, 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
95-97 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 5%, clear, faintly yellow to greenish-yellow
Gruppo funzionale
aldehyde
chloro
Stringa SMILE
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
FABVMBDCVAJXMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Schiff base ligands
- (RS)-3,5-dichloro-2-[[(1-phenylethyl)imino]methyl]phenol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
261815-25G | 4061826107737 |
261815-5G | 4061826107744 |