189839
2,3-Dihydroxybenzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
1,2-Dihydroxy-3-formylbenzene, 3-Formyl-1,2-benzenediol, 3-Hydroxysalicylaldehyde, 5,6-Dihydroxybenzaldehyde
Saggio
97%
Punto di fusione
104-108 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cccc(O)c1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-4,9-10H
IXWOUPGDGMCKGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?