EP5820713003
Caps for Eppendorf® A-2-DWP-AT Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R only
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Prodotti consigliati
Caratteristiche
aerosol-tight
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820713003 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5810 R
for use with 5810
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820713003-2EA | 4061835079711 |