Documenti fondamentali
EP5920752006
Caps for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5920R
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
aerosol-tight
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5920752006 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5920 R
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5920752006-2EA4061835084760