EP5804737008
Eppendorf® Adapter
holds 50 mL Falcon skirted, pack of 8 ea
Sinonimo/i:
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
skirt
holds 50 mL Falcon skirted
Confezionamento
pack of 8 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804737008
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular buckets
Categorie correlate
Descrizione generale
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)