Documenti fondamentali
EP022638033
Caps for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, for 250 mL rectangular buckets
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
Caratteristiche
aerosol-tight
for 250 mL rectangular buckets
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638033 (NA)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)