D3439
D-erythro-Dihydrosphingosine 1-phosphate
≥98% (TLC), waxy solid
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
waxy solid
Colore
yellow
Solubilità
methanol: THF: water (6:3:1): >0.5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H40NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h17-18,20H,2-16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/t17-,18+/m0/s1
YHEDRJPUIRMZMP-ZWKOTPCHSA-N
Informazioni sul gene
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3