Documenti fondamentali
AB5320A4
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NG2, coniugato con Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descrizione generale
NG2 è un proteoglicano condroitin-solfato ad alto peso molecolare e integrato nella membrana. Si riscontra sulla superficie di una classe insolita di cellule gliali, presenti nel sistema nervoso centrale in via di sviluppo e in quello maturo, caratterizzate dalle proprietà tipiche delle cellule considerate i precursori degli oligodendrociti (cioè, cellule progenitrici O-2A). NG2 è presente anche sulla superficie dei condroblasti, delle cellule endoteliali capillari proliferanti, di alcune linee cellulari di melanoma umano e dei blasti leucemici nella leucemia linfoblastica acuta dell′infanzia. Il proteoglicano NG2 è probabile abbia un ruolo nella regolazione della motilità cellulare, della crescita assonale e nelle risposte cellulari al fattore di crescita derivato dalle piastrine.
Specificità
Questo anticorpo identifica sia il proteoglicano intatto, sia la proteina core mediante Western blotting ed ELISA. Quando le cellule precursore degli oligodendrociti (ovvero le cellule progenitrici di O-2A) vengono colorate da vive, la colorazione appare in forma di cluster sulla superficie cellulare. Questo anticorpo non colora bene gli oligodendrociti differenziati.
Immunogeno
Proteoglicano di condroitina solfato NG2 di ratto purificato per immunoaffinità
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:100 ha permesso di rivelare NG2 nel tessuto cerebrale di ratti adulti.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-NG2 coniugato con Alexa Fluor 488, rivela il livello di NG2 ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nei saggi di ICC & IHC.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule precursori degli oligodendrociti.
Saggio immunocitochimico: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rivelato la proteina NG2 nei precursori degli oligodendrociti di ratto. Analisi eseguita senza l′uso di Triton.
Descrizione del bersaglio
L'anticorpo originatore non coniugato (N° Cat. AB5320) è caratterizzato da un peso molecolare osservato a ~270-300 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio coniugato ad Alexa Fluor 488 in PBS con azoturo di sodio allo 0,1% e BSA 15 mg/mL.
Preadsorbimento con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8 °C al riparo dalla luce in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Cellule precursori degli oligodendrociti umane o di ratto
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Svyatoslav Dvoretskiy et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(5), C1011-C1024 (2019-08-23)
Unaccustomed resistance exercise can initiate skeletal muscle remodeling and adaptive mechanisms that can confer protection from damage and enhanced strength with subsequent stimulation. The myofiber may provide the primary origin for adaptation, yet multiple mononuclear cell types within the surrounding
Seok Jae Lee et al.
Communications medicine, 1(1), 58-58 (2021-12-08)
Crosstalk between pericytes and endothelial cells is critical for ocular neovascularization. Endothelial cells secrete platelet-derived growth factor (PDGF)-BB and recruit PDGF receptor β (PDGFRβ)-overexpressing pericytes, which in turn cover and stabilize neovessels, independent of vascular endothelial growth factor (VEGF). Therapeutic
Anissa Elahi et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Following CNS injury, astrocytes become "reactive" and exhibit pro-regenerative or harmful properties. However, the molecular mechanisms that cause astrocytes to adopt either phenotype are not well understood. Transglutaminase 2 (TG2) plays a key role in regulating the response of astrocytes
Michael Munroe et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(6), 7694-7706 (2019-04-26)
Conditions of extended bed rest and limb immobilization can initiate rapid and significant loss of skeletal muscle mass and function. Physical rehabilitation is standard practice following a period of disuse, yet mobility may be severely compromised, and recovery is commonly
Chensu Wang et al.
Cell reports, 37(8), 110021-110021 (2021-11-25)
Treatments aiming to augment immune checkpoint blockade (ICB) in cancer often focus on T cell immunity, but innate immune cells may have important roles to play. Here, we demonstrate a single-dose combination treatment (termed AIP) using a pan-tumor-targeting antibody surrogate, half-life-extended