Documenti fondamentali
CLS480101
Optional heads for Corning® LSE vortex mixers
optional head for 24 x 1.5/2.0 mL tubes, 24 x 0.5 mL tubes and 32 x 0.2 mL tubes (or 4 tube strips), 1/cs
Sinonimo/i:
equipment replacement accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.15
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 480101
Compatibilità
suitable for (for use with Corning LSE vortex mixer)
Categorie correlate
Descrizione generale
Optional heads for the Corning LSE vortex mixers: CLS6776, CLS6777 and CLS6775
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS480101-1EA4061825882314