CLS357551
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 10 mL, individually wrapped, paper-plastic, sterile
Sinonimo/i:
Corning Serological Pipettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.02
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
individually wrapped paper-plastic
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 357551
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)