Documenti fondamentali
CLS4487
Pipette sierologiche Corning® Costar® Stripette® avvolte in carta/plastica individualmente
capacity 5 mL
Sinonimo/i:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
Confezionamento
case of 200
bag of 50
Produttore/marchio commerciale
Corning 4487
Campo di misura
accuracy: 0.1 mL
Lunghezza
348 mm
Capacità
5 mL
D.I. dei puntali
0.073 in.
Colore
blue color-coded stripe
Descrizione generale
Pipette sierologiche Corning Costar Stripette avvolte in carta/plastica permettono una facile apertura sia perforando che strappando l′involucro. È anche ideale per culture cellulari sterili e/o applicazioni di colture di tessuti specialmente quando si portano guanti in gomma perché l′imballo riduce le cariche elettrostatiche. Queste Stripette sono pipette sierologiche sterili previste per dare condizioni ottimali per tecniche asettiche di coltura di cellule e tessuti.
  • La codifica a colori sulla carta permette una rapida identificazione delle dimensioni.
  • L′avvolgimento in carta o plastica permette l′ispezione completa.
  • Striscetta ad ingrandimento con codice colore per la stima visiva del menisco.
  • Sterili, avvolte individualmente, certificate apirogene e prive di DNasi e RNasi.
  • Accuratezza minore di ± 2% a pieno volume
  • Numero di lotto stampato su ogni involucro della pipetta
  • Calibrata per dispensare (TD-EX 20ºC) i contenuti fino all′ultima goccia.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)