CLS354539
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
vented Cap
Straight neck
Confezionamento
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354539
Capacità
175 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)