Documenti fondamentali
CLS430641
Sigma-Aldrich
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
Materiali
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
graduations
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Corning 430641
Volume massimo
60 mL
Area superficiale
75 cm2
Volume d’esercizio
15-22.5 mL
Descrizione generale
Disponibile in varie dimensioni, disegni e stili del tappo per soddisfare le esigenze dell′operatore.
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)