Documenti fondamentali
CLS430372
Flaconi per coltura cellulare Corning®
surface area 25 cm2, angled neck, cap (phenolic-style)
Sinonimo/i:
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materiali
angled neck
cap (phenolic-style)
phenolic cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 500
Produttore/marchio commerciale
Corning 430372
Volume massimo
10 mL
Area superficiale
25 cm2
Volume d’esercizio
5-7.5 mL
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Disponibile in varie dimensioni, disegni e stili del tappo per soddisfare le esigenze dell′operatore.
  • Prodotto con polistirene vergine otticamente trasparente
  • Trattato per consentire un′adesione cellulare ottimale
  • Numeri di lotto stampati per facilitare la tracciabilità
  • Integrità testata al 100%
  • Sterilizzato mediante irradiazione gamma e certificato apirogeno
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)