Documenti fondamentali
CLS356539
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 175 cm2
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Confezionamento
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
Produttore/marchio commerciale
Corning 356539
Capacità
175 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)