Documenti fondamentali
CLS354538
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Cell Culture Flask
capacity 150 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
Sinonimo/i:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiali
rectangular flask
Caratteristiche
vented Cap
canted neck
Confezionamento
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
Produttore/marchio commerciale
Corning 354538
Capacità
150 cm2
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Cell culture
Note legali
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)