Documenti fondamentali
CLS353225
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 12, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali:
flat bottom clear wells
Sterilità:
sterile
Tipo di binding:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caratteristiche:
lid
wells 12
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 12
Confezionamento
case of 36 ea (6 packs of 6)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353225
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Falcon® 12 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate with Lid, Non-Pyrogenic, Sterile, Bulk Packaged, 6/Pack, 36/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)