Documenti fondamentali
CLS353078
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 48, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
wells 48
Confezionamento
case of 50 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353078
Misura
48 well
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Falcon® 48 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Cell Culture Plate with Lid, Non-Pyrogenic, Sterile, Individually Wrapped, 50/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3530784065269334569