Documenti fondamentali
CLS353224
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 6, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells, sterile
Sinonimo/i:
Cell Culture Plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
flat bottom clear wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
wells 6
Confezionamento
case of 36 ea (6 packs of 6)
Produttore/marchio commerciale
Corning 353224
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Falcon® 6 Well Clear Flat Bottom, Tissue Culture-Treated Multiwell Cell Culture Plate, with Lid, Sterile, Bulk Packaged, 6/Bag, 36/Case
Applicazioni
Cell Culture
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3532244065269334705