Documenti fondamentali
CLS352017
Corning® Falcon® Round Bottom Test Tubes
capacity 14 mL, cap: no, sterile, case of 1000
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.13
Materiali
round polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1000
Produttore/marchio commerciale
Corning 352017
Capacità
14 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)