CLS3121250
Pyrex® large top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
10.5L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
Sinonimo/i:
desiccators, glass desiccators, vacuum desiccators
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Caratteristiche
reusable
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 3121-250
Altezza
344 mm
Capacità
10.5 L
Diam. camera
120 mm
Diam. int. flangia
273.5 mm
Diam. piatto
230 mm
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)