Documenti fondamentali
CLS1500P2L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 2 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
Sinonimo/i:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1500P-2L
Alt. × diam. est.
204 mm × 108 mm
Capacità
2 L
Raccordi
45
Descrizione generale
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS1500P2L-6EA