Documenti fondamentali
Z675555
Polypropylene carboy
size 10 L
About This Item
Codice UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F10794-0025
Misura
10 L
Descrizione generale
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • One large handle for transport or pouring
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z675555-1EA4061832266640