CLLS1013
A549 Cells SMAD4 -/-
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
A549 Cells SMAD4 -/-,
Origine biologica
human male lung (Source Disease: Lung Carcinoma)
N° accesso OMIM
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... SMAD4(4089)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
We have applied our revolutionary CompoZr Zinc Finger Nuclease technology to create an unparalleled range of genetically modified mammalian cell lines for use in areas, such as target validation, drug discovery and drug development.