MDCK Cell Line canine
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 84121903, canine kidney, Epithelial
Sinonimo/i:
MDCK (NBL-2) Cells, Madin Darby Canine Kidney Cells, NBL-2 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
canine kidney
Stato
cell suspension
Confezionamento
tube of 5 μg 84121903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 84121903-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 78
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)