CLLS1014
A549 Cells HIF1A -/-/-
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
A549 Cells HIF1A -/-/-,
Origine biologica
human male lung (Source Disease: Lung Carcinoma)
Livello qualitativo
N° accesso OMIM
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... HIF1a(3091)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Esclusione di responsabilità
Solo come componenti del kit
- A549 Cells HIF1A -/-/- 1 vial
Contenuto correlato
We have applied our revolutionary CompoZr Zinc Finger Nuclease technology to create an unparalleled range of genetically modified mammalian cell lines for use in areas, such as target validation, drug discovery and drug development.