CGD1
Cell Growth Determination Kit, MTT based
Sinonimo/i:
Mitochondrial activity assay
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 kit
Livello qualitativo
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
protein quantification: suitable
Amax
570 nm
applicazioni
cell analysis
detection
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to measure the cell viability of preosteoblastic cells
- in MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide) assay of normal human prostatic stromal and epithelial cell lines
- to determine the cell viability of primary cervical epithelial cells
Confezionamento
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup