3A(tPA-30-1)
96020926, human placenta, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
3A(tPA-30-1), 96020926
Origine biologica
human placenta
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypodiploid, modal chromosome number of 42 occuring in 34% of cells. Most cells contained 41-45 chromosomes. Cells with 44 chromosomes also occurred at a high frequency (26%). Cells having a higher ploidly occurred at 20.7%, which is very high.
Morfologia
Epithelial
Prodotti
At 40C cells synthesize human chorionic gonadotrophin (hCG) and alkaline phosphatase.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
GMO1
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)