Documenti fondamentali
1B8-F11
Reactivity: Anti-Bovine Herpes Virus 1, 95022202
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Mieloma
Sp2/0
Reattività
Anti-Bovine Herpes Virus 1
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against an immunodominant glycoprotein of bovine herpes virus 1, BHV-1, (infectious rhinotracheitis virus). Virus neutralisation could be observed with ascites fluids prepared in BALB/c mice.
Immunogeno
Bovine herpes virus 1
Applicazioni
In vitro potency testing of BHV-1 vaccines.
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 2 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 5% Horse Serum (HS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 100,000 - 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)