Documenti fondamentali
LL47 (MaDo)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human lung
Confezionamento
tube of 5 μg 90102538-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90102538-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46; diploid
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human diploid lung
Descrizione della linea cellulare
Derived from normal lung tissue obtained from a 16 year old male with osteogenic sarcoma. Ethnicity: Black.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 7,12
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 12,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,9.3
TPOX: 9,10
vWA: 14,16
Terreno di coltura
Coon′s modified Ham′s F12 + Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. A further 15 population doublings expected.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)