AFRC MAC 128
92102335, Reactivity: Anti-LDL, Human
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
DA rat spleen
Mieloma
Y3
Reattività
Anti-LDL, Human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Rat Y3 x Rat DA spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against human low density lipoproteins (LDL). It also reacts with LDL of the Rhesus monkey.
Immunogeno
Human low density lipoproteins
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)