SJK-287-38
90112228, Reactivity: Anti-DNA Polymerase, human
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
(BALB/c x C57BL/6)F1 mouse spleen
Mieloma
NS1
Reattività
Anti-DNA Polymerase, human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse NS1 x Mouse (BALB/c x C57BL/6)F1 spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody binds KB cell DNA polymerase and exhibits potent neutralising activity against DNA polymerase _.
Immunogeno
KB cell DNA polymerase fraction VIII
Terreno di coltura
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)