Documenti fondamentali
PE/CA-PJ34 (clone C12)
97062513, human oral cavity, squamous cell carcinoma. Epithelial morphology.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica:
human mouth
Modalità di accrescimento:
Adherent
Cariotipo:
Not specified
Morfologia:
Epithelial
Prodotti:
Not specified
Recettori:
Not specified
Malattie correlate:
cancer
Nome del prodotto
PE/CA-PJ34 (clone C12), 97062513
Origine biologica
human mouth
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human basaloid squamous cell carcinoma
Descrizione della linea cellulare
The human basaloid squamous cell line PE/CA-PJ34 (clone 12) has been established from the oral cavity of a 60 year old male patient in December 1996. The cells, that are also known as Plaepi 34, express cytokeratin.
Applicazioni
Study of human squamous carcinoma
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding a 1-4 x 10,000 cells/cm using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)