Key Documents
SCC180
Sigma-Aldrich
Linea cellulare OECM-1 di carcinoma a cellule squamose del cavo orale umano
Human
Sinonimo/i:
OECM1, OEC-M1
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Linea cellulare OECM-1 di carcinoma a cellule squamose del cavo orale umano, OECM-1 human oral squamous carcinoma cell line is suitable for studies of cancer cell signaling, epithelial-mesenchymal transition (EMT), metastasis, invasion, and cancer cell stemness.
Origine biologica
human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Descrizione generale
Il carcinoma a cellule squamose (SCC) è uno dei comuni tipi di cancro delle cellule epiteliali. Quasi tutte le neoplasie del cavo orale sono carcinomi a cellule squamose e l′elevato tasso di recidiva tra questi ultimi li rende bersagli complicati per le terapie. Modelli ben collaudati di questo tipo di cancro continuano a fornire informazioni significative sulle loro proprietà e sui potenziali trattamenti per i tumori di testa e collo.
La linea cellulare OECM-1 di carcinoma a cellule squamose del cavo orale umano è un modello ben documentato per il carcinoma a cellule squamose. La linea cellulare OECM-1 ospita una mutazione missenso nel soppressore tumorale p53, mostra bassa espressione di EGFR ed è tumorigenica in topo nudo. Le cellule OECM-1 proliferano con un tempo di duplicazione di 30-38 ore e sono in grado di crescere senza necessità di ancoraggio, formando colonie sferoidali. La morfologia, l′espressione di biomarcatori e la risposta ai farmaci delle cellule OECM-1 sono aspetti molto ben caratterizzati in letteratura.
Origine:
La linea cellulare OECM-1 di carcinoma a cellule squamose del cavo orale umano è stata ottenuta dalla resezione chirurgica di un tumore primitivo di un paziente maschio di Taiwan.
Descrizione della linea cellulare
Cellule tumorali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Cancro
La linea cellulare OECM-1 di carcinoma a cellule squamose del cavo orale umano è adatta per studiare la trasduzione del segnale delle cellule neoplastiche la transizione epiteliale-mesenchimale (EMT), le metastasi, l′invasività e la staminalità.
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per essere impiegato nella ricerca accademica interna secondo i termini dell′“Academic Use Agreement”, come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Qualità
• Ogni provetta contiene ≥ 1X10⁶ cellule vive.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 & 2 è testata mediante PCR.
• L′origine umana delle cellule così come la loro negatività a un′eventuale contaminazione con altre specie, quali ratto, topo, criceto cinese, criceto dorato e primate non umano (NHP), sono accertate tramite il pannello Contamination CLEAR del Charles River Animal Diagnostic Services.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• Ogni lotto di cellule viene genotipizzato mediante analisi STR per verificare l'identità della linea cellulare.
Stoccaggio e stabilità
Questa linea cellulare va conservata in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento, le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ching-Wen Chang et al.
Cell death & disease, 9(2), 194-194 (2018-02-09)
Cancer-initiating cells (CICs) are responsible for tumor initiation, progression, and therapeutic resistance; moreover, redox homeostasis is important in regulating cancer stemness. Previously, we have identified that cancer cells containing low intracellular reactive oxygen species levels (ROSLow cells) display enhanced features
Wei Yan et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 616306-616306 (2021-04-09)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC), accounting for two-thirds of head and neck cancer, is characterized by poor prognosis and a high rate of mortality. Exosomes have emerged as potential molecule-shuttle in intercellular communication, thereby regulating the physiological processes of recipient