Key Documents
SCC073
Sigma-Aldrich
Linea cellulare di carcinoma squamoso UM-SCC-6
Human
Sinonimo/i:
UMSCC6
HNSCC
Head and neck squamous cell carcinoma cell line
H&N squamous cell carcinoma cell line
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
product name
Linea cellulare di carcinoma squamoso UM-SCC-6, UM-SCC-6 is a unique head and neck squamous carcinoma cell line isolated from a tumor located at the base of the tongue of a male patient and is a suitable in vitro model of H&N carcinoma studies.
Origine biologica
human
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Tutte le linee cellulari UM-SCC sono state ottenute nel laboratorio del dott. Thomas Carey presso l′Università del Michigan e sono distribuite in esclusiva da Merck KGaA, Darmstadt, Germania. L'accesso alle cellule UM-SCC è limitato esclusivamente ai funzionari, ai dipendenti e agli studenti dell'istituto dell'ACQUIRENTE che hanno bisogno di accedervi per effettuare ricerche. L'ACQUIRENTE non può distribuire cellule UM-SCC o derivati a terzi. L'ACQUIRENTE dovrà rispettare tutte le leggi applicabili nell'uso e nella manipolazione del Prodotto e dovrà conservarlo in condizioni di sicurezza ragionevoli per impedirne l'uso o l'accesso non autorizzato.
QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE SOLO PER LA VENDITA A ISTITUZIONI ACCADEMICHE O A ENTI NON PROFIT PER L'UTILIZZO IN BASE ALLA PRESENTE LICENZA D'USO LIMITATA . PER INFORMAZIONI SULLE LICENZE COMMERCIALI DELLE CELLULE UM-SCC, COMPRESE LE LICENZE A ENTI COMMERCIALI, SI PREGA DI CONTATTARE: licensing@emdmillipore.com
UM-SCC-6 è una linea cellulare unica di carcinoma squamoso della testa e del collo isolata da una resezione chirurgica di un tumore situato alla base della lingua di un paziente maschio (1). La linea cellulare è negativa ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 & 2.
La linea cellulare UM-SCC-6 è stata isolata presso l'Università del Michigan con il consenso informato scritto del paziente e con l'approvazione dello studio da parte del Medical School Institutional Review Board.
Bibliografia:
1. Brenner, J.C., Graham, M.P., Kumar, B., Saunders, L.M., Kupfer, R., Lyons, R.H., Bradford, C.R., Carey, T.E. (2010) Genotyping of 73 UM-SCC head and neck squamous cell carcinoma cell lines. Head Neck 32(4): 417-426.
Descrizione della linea cellulare
Cellule tumorali
Applicazioni
Questo prodotto è disponibile per la vendita a istituzioni accademiche o enti no-profit per uso a scopi di ricerca. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare licensing@emdmillipore.com.
Qualità
• Ogni microprovetta contiene ≥ 1x106 cellule vitali.
• La negatività delle cellule ai virus HPV-16, HPV-18, epatite A, B, C e HIV-1 e 2 è testata mediante PCR.
• Le cellule non sono contaminate da micoplasma.
• Per verificare l′identità univoca della linea cellulare, si esegue la genotipizzazione di ogni lotto di cellule tramite analisi delle STR.
Stoccaggio e stabilità
Le cellule UM-SCC-6 vanno conservate in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2