Documenti fondamentali
KU-812E
90071803, human blood, Lymphoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
KU-812E, 90071803
Origine biologica
human blood
Confezionamento
tube of 5 μg 90071803-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90071803-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human myelogenous leukaemia
Descrizione della linea cellulare
A chronic myelogenous leukaemia cell line.
Applicazioni
Chromosome and tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)