463183
Poly(methyl methacrylate-co-ethylene glycol dimethacrylate)
50 μm particle size
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
particles (spherical)
Livello qualitativo
Crosslinking
5 % cross-linked
Dimensione particelle
50 μm
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O4.C5H8O2/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4;1-4(2)5(6)7-3/h1,3,5-6H2,2,4H3;1H2,2-3H3
XBDAKYZJVVYINU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
463183-500G | 4061837851667 |
463183-100G |