Documenti fondamentali
430862
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-glycidyl methacrylate)
pellets, melt index 5 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sinonimo/i:
2-Propenoic acid, 2-methyl-, oxiranylmethyl ester, polymer with ethene, Ethylene-glycidyl methacrylate polymer, Glycidyl methacrylate-ethylene copolymer
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Stato
pellets
Livello qualitativo
Indice di fluidità
5 g/10 min (190°C/2.16kg)
Composizione
glycidyl methacrylate, 8 wt. %
Durezza
92 (Shore A, ASTM D 2240)
Punto di fusione
99 °C (lit.)
Temp. transizione
softening point 87 °C (Vicat, ASTM D 1525-1kg)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O1C(C1)COC(=O)C(=C)C.C=C
InChI
1S/C7H10O3.C2H4/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6;1-2/h6H,1,3-4H2,2H3;1-2H2
CONHAJWVOAJZGC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Cross-linkable coatings and adhesion promoter.
Pendant glycidyl functionality available for grafting or cross-linking.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
430862-1KG
430862-250G4061832108032