432431
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene-graft-maleic anhydride
melt index ~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Sinonimo/i:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Livello qualitativo
Indice di fluidità
~21 g/10 min (230°C/5.0kg)
Composizione
maleic anhydride, ~2 wt. %
Durezza
75 (Shore A)
Viscosità
12.5 poise, 15 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
Solubilità
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Allungamento
ASTM D 412 - 500% (ultimate)
Stringa SMILE
C=C.C=CC=C.O=C1OC(=O)C=C1.C=Cc2ccccc2
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?