Documenti fondamentali
Neopu
90070561, insect embryo, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
Neopu, 90070561
Origine biologica
insect embryo
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Drosophila embryo
Descrizione della linea cellulare
Supports the growth of rhabdovirus and picornavirus. Developed from the embryonic cells of Drosophila melanogaster.
Applicazioni
Virus studies: rhabdovirus, picornavirus
Terreno di coltura
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may semi-adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; 25°C; No CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)