Documenti fondamentali
CCRF S-180 II
90011901, mouse unknown/unspecified, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
CCRF S-180 II, 90011901
Origine biologica
mouse unknown/unspecified
Confezionamento
tube of 5 μg 90011901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90011901-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 40
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse CFW sarcoma 180
Descrizione della linea cellulare
Established from an S-180 sarcoma maintained in adult CFW mice. The cells have been used extensively in chemotherapy screening tests.
Applicazioni
Chemotherapy screening tests
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)