Documenti fondamentali
KC
90070550, insect embryo, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
KC, 90070550
Origine biologica
insect embryo
Modalità di accrescimento
Semi-adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Drosophila embryo
Descrizione della linea cellulare
Resistant to osmolarity changes within 225-400 mosmols and to chloride levels 4-80mM; the usual Na/K ratio of 1.6 can be both increased and decreased considerably. Viruses present are non-pathogenic but can be induced when inoculated into a new host.
Applicazioni
Virus studies: rhabdovirus Drosophila X, picornavirus Drosophila C
Terreno di coltura
Schneider′s Drosophila medium + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml. Cells may adhere to the tissue culture flask, shake gently to dislodge; 25°C; No CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)